Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
 :   Amarell
Baumé hydrometers
 :  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Product Family Options
  • Område
    Inddeling
    Længde
  • 0 - 1 °Bé
    0,1
    280 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 385,00 kr
    385,00 kr
    1 * 1 Items
       385,00 kr
  • 0 - 6 °Bé
    0,1
    250 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 328,00 kr
    328,00 kr
    1 * 1 Items
       328,00 kr
  • 0 - 10 °Bé
    1
    220 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 221,00 kr
    221,00 kr
    1 * 1 Items
       221,00 kr
  • 0 - 20 °Bé
    1
    240 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 171,00 kr
    171,00 kr
    1 * 1 Items
       171,00 kr
  • 0 - 20 °Bé
    0,1
    330 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 275,00 kr
    275,00 kr
    1 * 1 Items
       275,00 kr
  • 0 - 30 °Bé
    1
    250 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 142,00 kr
    142,00 kr
    1 * 1 Items
       142,00 kr
  • 0 - 40 °Bé
    1
    250 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 127,00 kr
    127,00 kr
    1 * 1 Items
       127,00 kr
  • 0 - 50 °Bé
    1
    250 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 131,00 kr
    131,00 kr
    1 * 1 Items
       131,00 kr
  • 0 - 70 °Bé
    1
    250 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 135,00 kr
    135,00 kr
    1 * 1 Items
       135,00 kr
  • 10 - 20 °Bé
    1
    220 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 221,00 kr
    221,00 kr
    1 * 1 Items
       221,00 kr
  • 10 - 20 °Bé
    0,1
    280 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
  • 10 - 30 °Bé
    0,1
    330 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 377,00 kr
    377,00 kr
    1 * 1 Items
       377,00 kr
  • 20 - 30 °Bé
    1
    220 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 221,00 kr
    221,00 kr
    1 * 1 Items
       221,00 kr
  • 20 - 30 °Bé
    0,1
    280 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 255,00 kr
    255,00 kr
    1 * 1 Items
       255,00 kr
  • 20 - 40 °Bé
    1
    240 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 250,00 kr
    250,00 kr
    1 * 1 Items
       250,00 kr
  • 30 - 40 °Bé
    0,1
    280 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 277,00 kr
    277,00 kr
    1 * 1 Items
       277,00 kr
  • 30 - 70 °Bé
    1
    250 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 199,00 kr
    199,00 kr
    1 * 1 Items
       199,00 kr
  • 40 - 50 °Bé
    0,1
    280 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 277,00 kr
    277,00 kr
    1 * 1 Items
       277,00 kr
  • 40 - 60 °Bé
    1
    240 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 272,00 kr
    272,00 kr
    1 * 1 Items
       272,00 kr