Orders LinkContactUsLinkComponent
Salinometer
Salinometer
Salinometers, 0 - 10 %, 90 °C, 270 mm
Katalog # ALLA1020CO001/95QP
Leverandør:   Alla France
Salinometer
Katalog # ALLA1020CO001/95QP
Leverandør:  Alla France
Salinometer
Salinometer
Salinometers, 0 - 10 %, 90 °C, 270 mm
Price
2.250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Salinometer with a small thermometer on the glass stem.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Salinometers
  • Længde:
    270 mm
  • Kalibrerings temperatur:
    90 °C
  • Område:
    0 - 10 %