Salinometer
Salinometers, 0 - 10 %, 90 °C, 270 mm
Katalog # ALLA1020CO001/95QP
Leverandør: Alla France
Gå til:
Product Details & Documents
Salinometer with a small thermometer on the glass stem.
Specifikationer
- Beskrivelse:Salinometers
- Længde:270 mm
- Kalibrerings temperatur:90 °C
- Område:0 - 10 %