Cleaning wipe, microfiber
blå, 400×380 mm
115-2151
These microfibre wipes are ideal for the smear-free cleaning of glass, chrome, plastics and optical lenses.
- For cleaning without detergents
- Can be used either wet or dry
- Washable up to 90 °C
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
- Farve:blå
- L×B:400×380 mm