Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes, PP, with Lid
Storage Boxes, PP, with Lid
Storage Boxes, PP, with Lid
Certifikater
Storage Boxes, PP, with Lid
Storage Boxes, PP, with Lid
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Top storage boxes made of polypropylene (PP) for dust-free storage of tubes.
  • Holds 100 tubes up to 12 mm diameter
  • Temperature resistant from −40 to +130 °C
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    B×D×H
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • KOEHA-1188
    with transparent hinged lid, 10×10 compartments
    with transparent hinged lid, 10×10 compartments
    gul
    155×140×55 mm
    PP
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 90,00 kr
    90,00 kr
    1 * 1 Items
       90,00 kr
  • KOEHA-1189
    with transparent hinged lid, 10×10 compartments
    with transparent hinged lid, 10×10 compartments
    rød
    155×140×55 mm
    PP
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 1 Items
       165,00 kr
  • KOEHA-1192
    with transparent hinged lid, 10×10 compartments
    with transparent hinged lid, 10×10 compartments
    transparent
    155×140×55 mm
    PP
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 90,00 kr
    90,00 kr
    1 * 1 Items
       90,00 kr
  • 212-3911
    with transparent hinged lid, 10×10 compartments
    with transparent hinged lid, 10×10 compartments
    blå
    155×140×55 mm
    PP
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 92,60 kr
    92,60 kr
    1 * 1 Items
       92,60 kr
  • 212-9277
    with transparent hinged lid, 10×10 compartments
    with transparent hinged lid, 10×10 compartments
    fluorescerende grøn
    155×140×55 mm
    PP
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 90,00 kr
    90,00 kr
    1 * 1 Items
       90,00 kr