Tongue depressor
Tongue depressor, for adults, 150 mm, 18 mm
Catalog # BAIL1105B100
Supplier: BAILLY
Jump to:
Product Details & Documents
Wooden tongue depressor for adults.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications
- Bredde:18 mm
- Beskrivelse:Tongue depressor, for adults
- Længde:150 mm