Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, PP
Leverandør:   Brand
Beakers, low form, PP
Leverandør:  Brand
Certifikater
Beakers, low form, PP
Beakers, low form, PP
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, highly translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Cleaning up to max 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
With printed blue scale, beaded rim and spout.
 : ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in addition to ISO 7056
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Inddelings-interval
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    36 mm
    30 mm
    2 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 216,00 kr
    216,00 kr
    1 * 12 Items
       216,00 kr
  • 25 ml
    50 mm
    38 mm
    5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 216,00 kr
    216,00 kr
    1 * 12 Items
       216,00 kr
  • 50 ml
    60 mm
    47 mm
    10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 227,00 kr
    227,00 kr
    1 * 12 Items
       227,00 kr
  • 100 ml
    70 mm
    55 mm
    10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 12 Items
       262,00 kr
  • 150 ml
    80 mm
    66 mm
    20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 303,00 kr
    303,00 kr
    1 * 12 Items
       303,00 kr
  • 250 ml
    95 mm
    77 mm
    25 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 169,00 kr
    169,00 kr
    1 * 6 Items
       169,00 kr
  • 400 ml
    112 mm
    87 mm
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 233,00 kr
    233,00 kr
    1 * 6 Items
       233,00 kr
  • 500 ml
    118 mm
    94 mm
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 242,00 kr
    242,00 kr
    1 * 6 Items
       242,00 kr
  • 600 ml
    127 mm
    100 mm
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 245,00 kr
    245,00 kr
    1 * 6 Items
       245,00 kr
  • 1000 ml
    147 mm
    120 mm
    100 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 355,00 kr
    355,00 kr
    1 * 6 Items
       355,00 kr
  • 2000 ml
    187 mm
    149 mm
    200 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 652,00 kr
    652,00 kr
    1 * 6 Items
       652,00 kr
  • 3000 ml
    212 mm
    170 mm
    250 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 858,00 kr
    858,00 kr
    1 * 4 Items
       858,00 kr
  • 5000 ml
    247 mm
    203 mm
    500 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 1.130,00 kr
    1.130,00 kr
    1 * 4 Items
       1.130,00 kr