Orders LinkContactUsLinkComponent
Lotion soaps, Nature
Lotion soaps, Nature
Leverandør:   Plum Safety
Lotion soaps, Nature
Leverandør:  Plum Safety
Certifikater
Lotion soaps, Nature
Lotion soaps, Nature
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Natural mild, gentle cream soap for normal and frequent hand washing, where special consideration is given to the skin and the environment.
  • With the Swan label
  • Without colourants or perfume
  • For dispenser systems: CombiPlum Electronic (1 L) and MP2000 (1,4 L)
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • PLUM1786
    Lotionsæbe, natur, 1 L poser
    Lotionsæbe, natur, 1 L poser
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 mL
    1 * 1.000 mL - 74,20 kr
    74,20 kr
    1 * 1.000 mL
       74,20 kr
  • PLUM1795
    Lotion soap, Nature, bag-in-box, 1,4 l
    Lotion soap, Nature, bag-in-box, 1,4 l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.400 mL
    1 * 1.400 mL - 101,00 kr
    101,00 kr
    1 * 1.400 mL
       101,00 kr