Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Certifikater
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
33 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Product Family Options
Produktinformation
  • Måler
    Volumen
    Længde
    Udv.Ø
    Spidstype
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 549-0382
    Aftagelig ret nål
    Aftagelig ret nål
    26
    0,5 µl
    42 mm
    0,47 mm
    Cone
    0.5BR-AG-0.47C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 1 Items
       1.260,00 kr
  • 562-1002
    Aftagelig ret nål **
    Aftagelig ret nål **
    23
    0,5 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    0.5BR-AG-0.63C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 1 Items
       1.260,00 kr
  • 549-0391
    Aftagelig tilspidset nål
    Aftagelig tilspidset nål
    23-26
    0,5 µl
    42 mm
    0,63/0,47 mm
    Cone
    0.5BR-AG-0.63/0.47C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 1 Items
       1.260,00 kr
  • 549-0383
    Aftagelig ret nål
    Aftagelig ret nål
    23
    1 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    1BR-AG-0.63C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 1 Items
       1.080,00 kr
  • 549-0371
    Fastgjort ret nål
    Fastgjort ret nål
    26
    5 µl
    42 mm
    0,47 mm
    Cone
    5F-AG-0.47C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 730,00 kr
    730,00 kr
    1 * 1 Items
       730,00 kr
  • 562-1014
    Fixed straight needle
    Fixed straight needle
    26
    5 µl
    42 mm
    0,47 mm
    Cone
    5F-AG-0.47C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.850,00 kr
    3.850,00 kr
    1 * 6 Items
       3.850,00 kr
  • 562-1015
    Fastgjort ret nål **
    Fastgjort ret nål **
    23
    5 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    5F-AG-0.63C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 730,00 kr
    730,00 kr
    1 * 1 Items
       730,00 kr
  • 562-1016
    Fixed straight needle **
    Fixed straight needle **
    23
    5 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    5F-AG-0.63C 6 pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.810,00 kr
    3.810,00 kr
    1 * 6 Items
       3.810,00 kr
  • 549-0374
    Fastgjort tilspidset nål
    Fastgjort tilspidset nål
    23-26
    5 µl
    42 mm
    0,63/0,47 mm
    Cone
    5F-AG-0.63/0.47C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 740,00 kr
    740,00 kr
    1 * 1 Items
       740,00 kr
  • 568-0344
    Fixed tapered needle
    Fixed tapered needle
    23-26
    5 µl
    42 mm
    0,63/0,47 mm
    Cone
    5F-AG-0.63/0.47C 6 pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.730,00 kr
    3.730,00 kr
    1 * 6 Items
       3.730,00 kr
  • 562-1034
    Fastgjort ret nål
    Fastgjort ret nål
    26
    10 µl
    42 mm
    0,47 mm
    Cone
    10F-AG-0.47C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 504,00 kr
    504,00 kr
    1 * 1 Items
       504,00 kr
  • 562-1035
    Fixed straight needle
    Fixed straight needle
    26
    10 µl
    42 mm
    0,47 mm
    Cone
    10F-AG-0.47C 6 pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 6 Items
       2.550,00 kr
  • 549-0384
    Aftagelig ret nål
    Aftagelig ret nål
    26
    10 µl
    42 mm
    0,47 mm
    Cone
    10R-AG-0.47C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 740,00 kr
    740,00 kr
    1 * 1 Items
       740,00 kr
  • 549-0372
    Fastgjort ret nål **
    Fastgjort ret nål **
    23
    10 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    10F-AG-0.63C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 484,00 kr
    484,00 kr
    1 * 1 Items
       484,00 kr
  • 568-0345
    Fixed straight needle **
    Fixed straight needle **
    23
    10 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Side hole/dome
    10F-AG-4.2/0.63H
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
  • 549-0373
    Fastgjort ret nål **
    Fastgjort ret nål **
    23
    10 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    10F-AG-GT-0.63C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 692,00 kr
    692,00 kr
    1 * 1 Items
       692,00 kr
  • 568-0346
    Fixed straight needle * **
    Fixed straight needle * **
    23
    10 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    10F-AG-0.63C 25 pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 9.200,00 kr
    9.200,00 kr
    1 * 25 Items
       9.200,00 kr
  • 562-1036
    Fixed straight needle * **
    Fixed straight needle * **
    23
    10 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    10F-AG-0.63C 6 pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 2.590,00 kr
    2.590,00 kr
    1 * 6 Items
       2.590,00 kr
  • 562-1037
    Aftagelig ret nål **
    Aftagelig ret nål **
    23
    10 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    10R-AG-0.63C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 740,00 kr
    740,00 kr
    1 * 1 Items
       740,00 kr
  • 568-0347
    Fixed straight needle * **
    Fixed straight needle * **
    23
    10 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    10F-AG-GT-0.63C 25 pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 14.830,00 kr
    14.830,00 kr
    1 * 25 Items
       14.830,00 kr
  • 568-0348
    Removable straight needle * **
    Removable straight needle * **
    23
    10 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    10R-AG-GT-0.63C 10 pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 6.260,00 kr
    6.260,00 kr
    1 * 10 Items
       6.260,00 kr
  • 549-0375
    Fastgjort tilspidset nål
    Fastgjort tilspidset nål
    23-26
    10 µl
    42 mm
    0,63/0,47 mm
    Cone
    10F-AG-0.63/0.47C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 484,00 kr
    484,00 kr
    1 * 1 Items
       484,00 kr
  • 568-0349
    Fixed tapered needle
    Fixed tapered needle
    23-26
    10 µl
    42 mm
    0,63/0,47 mm
    Cone
    10F-AG-0.63/0.47C 6 pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 2.610,00 kr
    2.610,00 kr
    1 * 6 Items
       2.610,00 kr
  • 568-0350
    Fixed tapered needle
    Fixed tapered needle
    23-26
    10 µl
    42 mm
    0,63/0,47 mm
    Cone
    10F-AG-0.63/0.47C 25 pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 10.240,00 kr
    10.240,00 kr
    1 * 25 Items
       10.240,00 kr
  • 549-0376
    Fastgjort tilspidset nål *
    Fastgjort tilspidset nål *
    23-26
    10 µl
    42 mm
    0,63/0,47 mm
    Cone
    10F-AG-GT-0.63/0.47C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 723,00 kr
    723,00 kr
    1 * 1 Items
       723,00 kr
  • 568-0351
    Fixed straight needle * **
    Fixed straight needle * **
    23-26
    10 µl
    42 mm
    0,63/0,47 mm
    Cone
    10F-AG-GT-0.63/0.47C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 6 Items
       4.010,00 kr
  • 549-0394
    Fastgjort tilspidset nål *
    Fastgjort tilspidset nål *
    23-26
    10 µl
    42 mm
    0,63/0,47 mm
    Cone
    10R-AG-GT-0.63/0.47C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 765,00 kr
    765,00 kr
    1 * 1 Items
       765,00 kr
  • 568-0352
    Fixed straight needle
    Fixed straight needle
    26
    10 µl
    42 mm
    0,47 mm
    Cone
    10FX-AG-0.47 6 pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.840,00 kr
    3.840,00 kr
    1 * 6 Items
       3.840,00 kr
  • 568-0353
    Fixed straight needle
    Fixed straight needle
    23
    10 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    10FX-AG-0.63 6 pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.660,00 kr
    3.660,00 kr
    1 * 6 Items
       3.660,00 kr
  • 549-0377
    Fixed straight needle *
    Fixed straight needle *
    23-26
    25 µl
    42 mm
    0,63/0,47 mm
    Cone
    25F-AG-GT-0.63/0.47
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1 Items
       1.070,00 kr
  • 549-0388
    Removable straight needle
    Removable straight needle
    23
    50 µl
    42 mm
    0,63 mm
    Cone
    50R-AG-0.63C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 996,00 kr
    996,00 kr
    1 * 1 Items
       996,00 kr
  • 549-0378
    Fixed straight needle *
    Fixed straight needle *
    23-26
    50 µl
    42 mm
    0,63/0,47 mm
    Cone
    50F-AG-GT-0.63/0.47
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 1 Items
       1.270,00 kr
  • 549-0379
    Fixed straight needle *
    Fixed straight needle *
    23-26
    100 µl
    42 mm
    0,63/0,47 mm
    Cone
    100F-AGGT-0.63/0.47
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.390,00 kr
    1.390,00 kr
    1 * 1 Items
       1.390,00 kr