Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, flexible
Double spatulas, micro, flexible
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro, flexible
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Certifikater
Double spatulas, micro, flexible
Double spatulas, micro, flexible
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Double-ended micro spatulas made of stainless steel.
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Klinge længde
    Bladbredde
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 mm
    30 mm
    2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 51,80 kr
    51,80 kr
    1 * 1 Items
       51,80 kr
  • 130 mm
    40 mm
    2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 53,30 kr
    53,30 kr
    1 * 1 Items
       53,30 kr
  • 150 mm
    40 mm
    2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 59,20 kr
    59,20 kr
    1 * 1 Items
       59,20 kr
  • 150 mm
    40 mm
    3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 62,10 kr
    62,10 kr
    1 * 1 Items
       62,10 kr
  • 100 mm
    35 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 60,70 kr
    60,70 kr
    1 * 1 Items
       60,70 kr