Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ P2
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ P2
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ P2
Certifikater
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ P2
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ P2
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The Acclaim™ Trinity™ P2 is a high-performance, silica-based column specifically designed for separation of charge molecules, including pharmaceutical counter ions by HPLC.
  • Desired selectivity for pharmaceutical counterion screening
  • Retention of ionic and ionisable analytes without using ion-pairing reagents
  • Compatibility with Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ Veo™ Charged Aerosol Detector (CAD) and MS detection methods
Particle type: ultra pure, spherical silica
Max. pressure: 6000 psi
Flow rate range: 0,30 to 0,90 ml/min for 3,0 mm ID formats; 0,15 to 0,45 ml/min for 2,1 mm ID formats
Bonded phase: anion-exchange, cation exchange and HILIC
pH range: 2,0 to 8,0
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    3 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.920,00 kr
    8.920,00 kr
    1 * 1 Items
       8.920,00 kr
  • Analytisk
    3 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.320,00 kr
    11.320,00 kr
    1 * 1 Items
       11.320,00 kr
  • Analytisk
    3 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.920,00 kr
    8.920,00 kr
    1 * 1 Items
       8.920,00 kr
  • Analytisk
    3 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.430,00 kr
    11.430,00 kr
    1 * 1 Items
       11.430,00 kr
Guard cartridges
Produktinformation
  • Kolonne form
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Beskyttelsespatron
    3 µm
    2,10 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 5.050,00 kr
    5.050,00 kr
    1 * 2 Items
       5.050,00 kr
  • Beskyttelsespatron
    3 µm
    3,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 3.930,00 kr
    3.930,00 kr
    1 * 2 Items
       3.930,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel guard cartridge holder, V-2
    Stainless steel guard cartridge holder, V-2
    554-4528
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.610,00 kr