Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting Forceps, Micro
Dissecting Forceps, Micro
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Dissecting Forceps, Micro
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Certifikater
Dissecting Forceps, Micro
Dissecting Forceps, Micro
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Extra fine micro forceps made from stainless steel.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Curved, with fine sharp tips
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 851,00 kr
    851,00 kr
    1 * 1 Items
       851,00 kr
  • Straight, with fine sharp tips
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 798,00 kr
    798,00 kr
    1 * 1 Items
       798,00 kr
  • Straight, with fine sharp tips, cross action
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 906,00 kr
    906,00 kr
    1 * 1 Items
       906,00 kr