Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons, double-ended
Spoons, double-ended
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Spoons, double-ended
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Certifikater
Spoons, double-ended
Spoons, double-ended
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Skestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 150 mm
    25×35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 557,00 kr
    557,00 kr
    1 * 1 Items
       557,00 kr
  • 180 mm
    25×35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 558,00 kr
    558,00 kr
    1 * 1 Items
       558,00 kr
  • 210 mm
    25×35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 560,00 kr
    560,00 kr
    1 * 1 Items
       560,00 kr