Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, BagTips®
Pipette tips, BagTips®
Leverandør:   INTERSCIENCE
Pipette tips, BagTips®
Leverandør:  INTERSCIENCE
Certifikater
Pipette tips, BagTips®
Pipette tips, BagTips®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These sterile pipette tips are designed for use with the BagPipet® pipette. They are available in two sizes: Regular (19 cm) and Jumbo (24 cm).
Product Family Options
Produktinformation
  • Spidstype
    Steril
    Længde
    Til brug med
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • Straw type, regular
    +
    190 mm
    BagPipet® pipette
    1000/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 523,00 kr
    523,00 kr
    1 * 1.000 Items
       523,00 kr
  • Straw type, jumbo
    +
    240 mm
    BagPipet® pipette
    1000/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 570,00 kr
    570,00 kr
    1 * 1.000 Items
       570,00 kr