Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Leverandør:   Industrial Physics
Viscosity flow cups
Leverandør:  Industrial Physics
Certifikater
Viscosity flow cups
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifications: AFNOR
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Tilgængelighed
    Price
  • SIMEVF2195
    Viscosity flow cup
    Viscosity flow cup
    2.5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 1 Items
       1.430,00 kr
  • SIMEVF2196
    Viscosity flow cup
    Viscosity flow cup
    4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 1 Items
       1.430,00 kr
  • SIMEVF2197
    Viscosity flow cup
    Viscosity flow cup
    6
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 1 Items
       1.430,00 kr
  • SIMEVF2198
    Viscosity flow cup
    Viscosity flow cup
    8
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 1 Items
       1.430,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for ISO and AFNOR cups
    Temperature control jacket with tripod for ISO and AFNOR cups
    SIMEVF2068
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.680,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Trefod (260 mm)
    Trefod (260 mm)
    769-1150
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 221,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 625,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 653,00 kr