Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscosity cups, Zahn
Viscosity cups, Zahn
Leverandør:   Industrial Physics
Viscosity cups, Zahn
Leverandør:  Industrial Physics
Certifikater
Viscosity cups, Zahn
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel flow cup viscometers with fixed nozzle for measuring coatings and other fluids during application or production.
Certifications: ASTM D 1084, D 4212
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • SIMEVF2226
  • SIMEVF2227
  • SIMEVF2228
  • SIMEVF2229
  • SIMEVF2230
  • Højde:
  • 330 mm
  • 330 mm
  • 330 mm
  • 330 mm
  • 330 mm
  • Volumen:
  • 44,0 cm³
  • 44,0 cm³
  • 44,0 cm³
  • 44,0 cm³
  • 44,0 cm³
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Bægeråbning
    Tilgængelighed
    Price
  • SIMEVF2226
    Flow cup for very thin liquids
    Flow cup for very thin liquids
    0 − 60 cSt
    2,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.780,00 kr
    1.780,00 kr
    1 * 1 Items
       1.780,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIMEVF2226
    Højde
    330 mm
    Volumen
    44,0 cm³
  • SIMEVF2227
    Flow cup for thin liquids (oils, mixed paintings, lacquers)
    Flow cup for thin liquids (oils, mixed paintings, lacquers)
    20 − 250 cSt
    2,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 1 Items
       1.600,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIMEVF2227
    Højde
    330 mm
    Volumen
    44,0 cm³
  • SIMEVF2228
    Flow cup for medium liquids (oils, mixed paintings, enamels)
    Flow cup for medium liquids (oils, mixed paintings, enamels)
    100 − 800 cSt
    3,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 1 Items
       1.600,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIMEVF2228
    Højde
    330 mm
    Volumen
    44,0 cm³
  • SIMEVF2229
    Flow cup for viscous liquids (mixtures)
    Flow cup for viscous liquids (mixtures)
    200 − 1200 cSt
    4,3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 1 Items
       1.600,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIMEVF2229
    Højde
    330 mm
    Volumen
    44,0 cm³
  • SIMEVF2230
    Flow cup for extremely viscous liquids (mixtures)
    Flow cup for extremely viscous liquids (mixtures)
    400 − 1800 cSt
    5,3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 1 Items
       1.600,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIMEVF2230
    Højde
    330 mm
    Volumen
    44,0 cm³
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 625,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    769-1131
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.290,00 kr