Orders LinkContactUsLinkComponent
Test sets
Leverandør:   Dräger
Test sets
Leverandør:  Dräger
Certifikater
Test sets
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 151-0176
  • 151-0177
  • 151-0179
  • DRAE8103170
  • DRAE8103380
  • DRAE8103410
  • 151-0116
  • Model:
  • Test set I for inorganic gases
  • Test set II for inorganic gases
  • Test set III for organic vapours
  • Test set for conductive compounds
  • Test sets for fumes
  • Test set I for fumes
  • Måletid:
  • 40 s
  • 40 s
  • 120 s
  • 120 s
  • 240 s
  • 180 s
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 151-0176
    Test set I for inorganic gases
    Test set I for inorganic gases
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 946,00 kr
    946,00 kr
    1 * 1 Items
       946,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0176
    Model
    Test set I for inorganic gases
    Måletid
    40 s
  • 151-0177
    Test set II for inorganic gases
    Test set II for inorganic gases
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 946,00 kr
    946,00 kr
    1 * 1 Items
       946,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0177
    Model
    Test set II for inorganic gases
    Måletid
    40 s
  • 151-0179
    Test set III for organic vapours
    Test set III for organic vapours
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 946,00 kr
    946,00 kr
    1 * 1 Items
       946,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0179
    Model
    Test set III for organic vapours
    Måletid
    120 s
  • DRAE8103170
    Test set for conductive compounds
    Test set for conductive compounds
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
    1.150,00 kr
    1 * 1 Items
       1.150,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DRAE8103170
    Model
    Test set for conductive compounds
    Måletid
    120 s
  • DRAE8103380
    Test sets for fumes
    Test sets for fumes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.940,00 kr
    1.940,00 kr
    1 * 2 Items
       1.940,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DRAE8103380
    Model
    Test sets for fumes
    Måletid
    240 s
  • DRAE8103410
    Test set I for fumes
    Test set I for fumes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 949,00 kr
    949,00 kr
    1 * 1 Items
       949,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DRAE8103410
    Model
    Test set I for fumes
    Måletid
    180 s
  • 151-0116
    Adapter for simultaneous test via connection to a bellows pump
    Adapter for simultaneous test via connection to a bellows pump
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 680,00 kr
    680,00 kr
    1 * 1 Items
       680,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0116
    Model
    Måletid