Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks for test tubes, acrylic
Racks for test tubes, acrylic
Racks for test tubes, acrylic
Certifikater
Racks for test tubes, acrylic
Racks for test tubes, acrylic
15 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of acrylic, clear.
These test tube racks are of stable version, solid, hygienic, easily cleaned and physiologically inert with intermediate level, recesses in base.
Product Family Options
Produktinformation
  • Hul Ø
    Ant. huller
    L×B
    Højde
    Availability
    Price
  • 18 mm
    10 (2×5)
    135×65 mm
    57 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 341,00 kr
    341,00 kr
    1 * 1 Items
       341,00 kr
  • 18 mm
    12 (2×6)
    165×65 mm
    57 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 388,00 kr
    388,00 kr
    1 * 1 Items
       388,00 kr
  • 18 mm
    20 (2×10)
    275×65 mm
    57 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 656,00 kr
    656,00 kr
    1 * 1 Items
       656,00 kr
  • 18 mm
    24 (2×12)
    325×65 mm
    57 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 676,00 kr
    676,00 kr
    1 * 1 Items
       676,00 kr
  • 18 mm
    36 (3×12)
    325×85 mm
    57 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 954,00 kr
    954,00 kr
    1 * 1 Items
       954,00 kr
  • 18 mm
    48 (4×12)
    325×120 mm
    57 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.420,00 kr
    1.420,00 kr
    1 * 1 Items
       1.420,00 kr
  • 18 mm
    10 (2×5)
    135×65 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 320,00 kr
    320,00 kr
    1 * 1 Items
       320,00 kr
  • 18 mm
    12 (2×6)
    155×65 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 425,00 kr
    425,00 kr
    1 * 1 Items
       425,00 kr
  • 18 mm
    20 (2×10)
    275×65 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 1 Items
       1.190,00 kr
  • 18 mm
    24 (2×12)
    325×65 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 812,00 kr
    812,00 kr
    1 * 1 Items
       812,00 kr
  • 18 mm
    36 (3×12)
    325×85 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1 Items
       1.070,00 kr
  • 18 mm
    48 (4×12)
    325×120 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.350,00 kr
    1.350,00 kr
    1 * 1 Items
       1.350,00 kr
  • 18 mm
    30 (3×10)
    — mm
    — mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 1 Items
       1.250,00 kr
  • 21 mm
    10 (2×5)
    — mm
    — mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 1 Items
       486,00 kr
  • 21 mm
    20 (2×10)
    — mm
    — mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 787,00 kr
    787,00 kr
    1 * 1 Items
       787,00 kr