Orders LinkContactUsLinkComponent
H-frame COMPLETE
H-frame COMPLETE
H-frame, 6,5 kg, 500×250×800 mm
Katalog # BOCH5641
Leverandør:   BOCHEM
H-frame COMPLETE
Katalog # BOCH5641
Leverandør:  BOCHEM
H-frame COMPLETE
H-frame COMPLETE
H-frame, 6,5 kg, 500×250×800 mm
Price
3.150,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Cast iron, green varnished.
  • Incl. aluminium rods (Diameter 12 mm)
  • Incl. bossheads
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    H-frame
  • B×D×H:
    500×250×800 mm
  • Vægt:
    6,5 kg