Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol 66.6% (v/v)/methanol 33.3% (v/v)
CMPLFC305940
:
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:1 L
- Seq:5037
:
:259.48 g/mol
:Køleskab
:218-147-6
:1992
:3,II
:GHS02
:GHS05
:GHS08
:GHS07
:2052-49-5
:C₁₆H₃₇NO
:MFCD00009425