Orders LinkContactUsLinkComponent
Tobramycin
Tobramycin
Sundhed
Irriterende
Leverandør:   Cayman Chemical
Tobramycin
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
  • CAS nummer:32986-56-4
  • Formel:C₁₈H₃₇N₅O₉
  • MDL nummer:MFCD00077885
  • Molecular Weight:467.51 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:251-322-5
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 395,00 kr
    395,00 kr
    1 * 50 mg
       395,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 747,00 kr
    747,00 kr
    1 * 100 mg
       747,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 500 mg
       1.600,00 kr