Natriumchlorid 0.1 M NaCl (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Katalog # 35275-1L
Leverandør: Honeywell Chemicals
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Factor:0.999 - 1.001
Specifikationstestresultater
Om denne vare
:
:58.44 g/mol
Tæthed:1,000 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:231-791-2
CAS nummer:7647-14-5
Formel:NaCl
MDL nummer:MFCD00003477