ContactUsLinkComponent
Natriumchlorid 0.1 M NaCl (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Natriumchlorid 0.1 M NaCl (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Katalog # 35275-1L
Leverandør:  Honeywell Chemicals
CAS nummer:  
Natriumchlorid 0.1 M NaCl (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Katalog # 35275-1L
Leverandør:  Honeywell Chemicals
CAS nummer:  
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Specifikationstestresultater
Om denne vare
 :
 :58.44 g/mol
Tæthed:1,000 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:231-791-2
CAS nummer:7647-14-5
Formel:NaCl
MDL nummer:MFCD00003477