Orders LinkContactUsLinkComponent
Vand for TOC, Supelco®
Vand for TOC, Supelco®
Glass bottle, 1 L
Katalog # 78533-1L
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør:   Merck
Vand for TOC, Supelco®
Katalog # 78533-1L
Leverandør:  Merck
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
CAS nummer:  7732-18-5
Vand for TOC, Supelco®
Vand for TOC, Supelco®
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  7732-18-5
Price
341,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Hydrogen oxide
  • CAS nummer:7732-18-5
  • Formel:H₂O
  • MDL nummer:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck Index:13,10098
  • Kogende Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:0 °C
  • Tæthed:1 g/cm³ (4 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-791-2
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L
  • Cat. No.:
    78533-1L
  • Miljøcertificering:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
  • Environmentally Preferable:
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø