Orders LinkContactUsLinkComponent
Propidiumiodid
Irriterende
Leverandør:   Cayman Chemical
Propidiumiodid
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
  • CAS nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL nummer:MFCD00011921
  • Molecular Weight:668.4 g/mol
  • EINECS:247-081-0
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 421,00 kr
    421,00 kr
    1 * 10 mg
       421,00 kr
  • Glass bottle for solids
    25 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 730,00 kr
    730,00 kr
    1 * 25 mg
       730,00 kr
  • Glass bottle for solids
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 50 mg
       1.250,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 2.060,00 kr
    2.060,00 kr
    1 * 100 mg
       2.060,00 kr