Orders LinkContactUsLinkComponent
Gemfibrozil
Gemfibrozil
Leverandør:   Cayman Chemical
Gemfibrozil
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  CI-719
  • CAS nummer:25812-30-0
  • Formel:C₁₅H₂₂O₃
  • MDL nummer:MFCD00079335
  • Molecular Weight:250.34 g/mol
  • Merck Index:12,04394
  • Kogende Pt:395 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:59…61 °C
  • EINECS:247-280-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 395,00 kr
    395,00 kr
    1 * 1 g
       395,00 kr
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 773,00 kr
    773,00 kr
    1 * 5 g
       773,00 kr
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 10 g
       1.330,00 kr
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 25 g
       2.300,00 kr