Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromphenol blå
Bromphenol blå
Leverandør:   Cayman Chemical
Bromphenol blå
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS nummer:115-39-9
  • Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL nummer:MFCD00005875
  • Molecular Weight:669.97 g/mol
  • Merck Index:13,01429
  • Smeltende Pt:273 °C
  • Tæthed:1 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-086-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 541,00 kr
    541,00 kr
    1 * 25 g
       541,00 kr
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 944,00 kr
    944,00 kr
    1 * 50 g
       944,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 1.760,00 kr
    1.760,00 kr
    1 * 100 g
       1.760,00 kr