Forskolin
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
- CAS nummer:66575-29-9
- Formel:C₂₂H₃₄O₇
- MDL nummer:MFCD00082317
- Molecular Weight:410.51 g/mol
- EINECS:266-410-9
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
- CAS nummer:66575-29-9
- Formel:C₂₂H₃₄O₇
- MDL nummer:MFCD00082317
- Molecular Weight:410.51 g/mol
- EINECS:266-410-9