Spectrophotometer cuvettes
Spectrophotometer cuvettes suitable for colorimetric protein assays, kinetic and fluorescence measurements.
Spectrophotometer cuvettes suitable for colorimetric protein assays, kinetic and fluorescence measurements.
- Catalog No:
- 634-0833
- 634-0832
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Product Family Options
- ModelOmrådeHøjdeVolumenLængde på lysvejVinduesmateriale
- Semi-micro300 − 900 nm45 mm3 ml10 mmPMMA1 * 1.000 Items1.110,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.634-0833Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringRenewable Energy Certificate, ISO 14001Lav fremstillingspåvirkning - Macro300 − 900 nm45 mm4,5 ml10 mmPMMA1 * 1.000 Items1.050,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.634-0832Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringRenewable Energy Certificate, ISO 14001Lav fremstillingspåvirkning