ContactUsLinkComponent
VWR® pHenomenal® MU 6100 L Multi-Parameter Meter (pH/Conductivity/DO), Bench
VWR® pHenomenal® MU 6100 L Multi-Parameter Meter (pH/Conductivity/DO), Bench
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
undefined
VWR® pHenomenal® MU 6100 L Multi-Parameter Meter (pH/Conductivity/DO), Bench
Leverandør:  VWR Collection
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 665-0309
  • 665-0310
  • Model:
  • MU 6100 L, S1 kit
  • MU 6100 L, S2 kit
  • pH - Område:
  • −2,000...+19,999
  • −2,000...+19,999
  • pH - Aflæsningsinterval:
  • 0,1/0,01/0,001 (selectable)
  • 0,1/0,01/0,001 (selectable)
  • pH - Nøjagtighed:
  • ±0,1/±0,01/±0,005
  • ±0,1/±0,01/±0,005
  • pH - Kalibrering:
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • Automatisk buffergenkendelse:
  • VWR® Chemicals TITRINORM® buffers at 25 °C: 4,00/6,98/9,94
    NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
    Technical buffers at 25 °C: 4,00/7,00/10,00
  • VWR® Chemicals TITRINORM® buffers at 25 °C: 4,00/6,98/9,94
    NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
    Technical buffers at 25 °C: 4,00/7,00/10,00
  • mV - Område:
  • ±1200,0/±2500
  • ±1200,0/±2500
  • mV - Aflæsningsinterval:
  • 0,1/1
  • 0,1/1
  • mV - Nøjagtighed:
  • ±0,3/±1
  • ±0,3/±1
  • Konduktivitetsområde:
  • 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
  • 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
  • Konduktivitetsopløsning:
  • 0,1 µS/cm
  • 0,1 µS/cm
  • Konduktivitetsnøjagtighed:
  • ±0,5% of measured value
  • ±0,5% of measured value
  • Konduktivitetscellekonstant:
  • 0,001 - 25 cm⁻¹ (depending on probe)
  • 0,001 - 25 cm⁻¹ (depending on probe)
  • Konduktivitetskalibrering:
  • 1 point
  • 1 point
  • Modstand - Område:
  • 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm
  • 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm
  • Modstand - Nøjagtighed:
  • ±0,5% of measured value
  • ±0,5% of measured value
  • Salinitet - Område:
  • 0,00 - 70 ppt
  • 0,00 - 70 ppt
  • TDS - Område:
  • 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
  • 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
  • TDS - Aflæsningsinterval:
  • 1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L
  • 1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L
  • DO Koncentration:
  • 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
  • 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
  • D.O. - Aflæsningsinterval:
  • 0,1%; 0,01 mg/L (depending on sensor)
  • 0,1%; 0,01 mg/L (depending on sensor)
  • D.O. - mætning:
  • 0,0 - 200,0; 0 - 600 % (depending on sensor)
  • 0,0 - 200,0; 0 - 600 % (depending on sensor)
  • D.O. Nøjagtighed:
  • ±0,5% of value (between 5...30 °C)
  • ±0,5% of value (between 5...30 °C)
  • D.O. Kalibrering:
  • Saturated air
  • Saturated air
  • Temperaturinterval:
  • Auto: −5,0...+105,0 °C; manual: −25...+130 °C
  • Auto: −5,0...+105,0 °C; manual: −25...+130 °C
  • Temperature resolution:
  • 0,1/1 °C
  • 0,1/1 °C
  • Temperature accuracy:
  • ±0,2 °C
  • ±0,2 °C
  • Temperaturkompensation:
  • Automatic/manual
  • Automatic/manual
  • Display:
  • Graphic LCD with LED backlight
  • Graphic LCD with LED backlight
  • Strømforsyning:
  • Mains supply or 4× AA batteries
  • Mains supply or 4× AA batteries
  • Overensstemmelse:
  • IP 43/GLP
  • IP 43/GLP
  • Datalog - Log-funktion:
  • Selectable between 1 s and 1 h (selectable intervals: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min)
  • Selectable between 1 s and 1 h (selectable intervals: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min)
  • Datalog Kapacitet:
  • 5000 data sets
  • 5000 data sets
  • Tilslutninger:
  • BNC for pH/banana for temperature/8-pin for conductivity and DO
  • BNC for pH/banana for temperature/8-pin for conductivity and DO
  • Output:
  • Waterproof USB connection (slave, bidirectional)
  • Waterproof USB connection (slave, bidirectional)
Specifikationer
pH electrode