Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, multipurpose, square
Container, multipurpose, square
Leverandør:   DELTALAB
Container, multipurpose, square
Leverandør:  DELTALAB
Certifikater
Container, multipurpose, square
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Container and cap made of HDPE, ideal for 24-hour urine collection.
  • Ribbed cap features a pharmaceutical grade joint, for better handling and provides a water tight seal
  • Graduated in 50 ml increments up to 2,7 L
  • Ergonomically designed for single-handed use and stackable
  • A drip ring on the neck of the containers avoids dripping when pouring
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Farve
    Hals indv. Ø
    Lågfarve
    Version
    Tilgængelighed
    Price
  • 2700 ml
    225 mm
    brun
    70 mm
    hvid
    Non sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 29,10 kr
    29,10 kr
    1 * 1 Items
       29,10 kr
  • 2700 ml
    249 mm
    ufarvet
    65 mm
    hvid
    Non sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26,50 kr
    26,50 kr
    1 * 1 Items
       26,50 kr