Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire basket, round
Wire basket, round
Leverandør:   DELTALAB
Wire basket, round
Leverandør:  DELTALAB
Certifikater
Wire basket, round
Wire basket, round
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel.
These round baskets feature a folding handle for more convenience. The base of these baskets is reinforced by a thick mesh for added strength.
Ordering information: Models with inner crossed dividers are available.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Diameter×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 150×125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 515,00 kr
    515,00 kr
    1 * 1 Items
       515,00 kr
  • 200×200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 683,00 kr
    683,00 kr
    1 * 1 Items
       683,00 kr
  • 230×180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.400,00 kr
    1.400,00 kr
    1 * 1 Items
       1.400,00 kr
  • 240×180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 1 Items
       1.440,00 kr