Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes racks
Leverandør:   DELTALAB
Microtubes racks
Leverandør:  DELTALAB
Certifikater
Microtubes racks
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Space saving racks, made of PP, designed to accommodate microtubes for freezer storage.
  • Alpha-numeric matrix allows accurate sample identification
  • Lateral handles allow easy handling of the racks
  • Use with 1,5/2,0 ml microtubes and 2 ml cryotubes
  • Suitable for freezer use down to −80 °C
  • Autoclavable
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Ant. huller
    Til rør Ø
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • blå
    80 (5×16)
    11 mm
    225×65×27 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 425,00 kr
    425,00 kr
    1 * 5 Items
       425,00 kr
  • grøn
    80 (5×16)
    11 mm
    225×65×27 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 425,00 kr
    425,00 kr
    1 * 5 Items
       425,00 kr
  • ufarvet
    80 (5×16)
    11 mm
    225×65×27 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 401,00 kr
    401,00 kr
    1 * 5 Items
       401,00 kr
  • rød
    80 (5×16)
    11 mm
    225×65×27 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 425,00 kr
    425,00 kr
    1 * 5 Items
       425,00 kr
  • gul
    80 (5×16)
    11 mm
    225×65×27 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 425,00 kr
    425,00 kr
    1 * 5 Items
       425,00 kr