Accessories
Leverandør:   Cytiva
Accessories
Leverandør:  Cytiva
Certifikater
Accessories
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 18-1111-03
  • 18-1111-05
  • 18-1114-43
  • 18-1111-26
  • pH - Område:
  • 0 - 14 (specifikationerne gælder fra 2 - 12)
  • pH - Nøjagtighed:
  • ± 0,1 pH-enhed, temperaturkompenseret
  • Output:
  • Analog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
  • Analog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
  • Analog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
  • B×D×H:
  • 260×370×100 mm
  • 260×370×100 mm
  • 260×370×100 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 18-1111-03
    Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
    Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 1 Items
       1.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    18-1111-03
    pH - Område
    pH - Nøjagtighed
    Output
    Analog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
    B×D×H
    260×370×100 mm
  • 18-1111-05
    Ledningsevneflowcelle
    Ledningsevneflowcelle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.940,00 kr
    13.940,00 kr
    1 * 1 Items
       13.940,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    18-1111-05
    pH - Område
    pH - Nøjagtighed
    Output
    Analog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
    B×D×H
    260×370×100 mm
  • 18-1114-43
    Conductivity flow cell, titanium/EPDM/fluoro plastics, 14 μl volume, with M6 connection
    Conductivity flow cell, titanium/EPDM/fluoro plastics, 14 μl volume, with M6 connection
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.560,00 kr
    7.560,00 kr
    1 * 1 Items
       7.560,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    18-1114-43
    pH - Område
    pH - Nøjagtighed
    Output
    B×D×H
  • 18-1111-26
    pH electrode, round tip, with sealed combination double junction, Ag/AgCl reference, electrolyte bridge of 4M KCl saturated with Ag/AgCl, outer electrolyte bridge of 1M KNO 3, annular ceramic reference junction and low profile
    pH membrane
    pH electrode, round tip, with sealed combination double junction, Ag/AgCl reference, electrolyte bridge of 4M KCl saturated with Ag/AgCl, outer electrolyte bridge of 1M KNO 3, annular ceramic reference junction and low profile
    pH membrane
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.330,00 kr
    11.330,00 kr
    1 * 1 Items
       11.330,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    18-1111-26
    pH - Område
    0 - 14 (specifikationerne gælder fra 2 - 12)
    pH - Nøjagtighed
    ± 0,1 pH-enhed, temperaturkompenseret
    Output
    Analog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
    B×D×H
    260×370×100 mm