Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating Cords
Heating Cords
Leverandør:   ISOPAD
Heating Cords
Leverandør:  ISOPAD
Certifikater
Heating Cords
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Flexible heating cords consist of insulated glass silk, flexible woven fabric with interior heating conductors.
  • Nominal temperature: 450 °C
  • Frequency: 50 to 60 Hz
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • ISOP175192-000
    Heating cords, 50 W
    Heating cords, 50 W
    50 cm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 964,58 kr
    964,58 kr
    1 * 1 Items
       964,58 kr
  • ISOP209402-000
    Heating cords, 160 W
    Heating cords, 160 W
    1 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 989,94 kr
    989,94 kr
    1 * 1 Items
       989,94 kr
  • ISOP490504-000
    Heating cords, 220 W
    Heating cords, 220 W
    1,5 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.031,72 kr
    1.031,72 kr
    1 * 1 Items
       1.031,72 kr
  • ISOP030246-000
    Heating cords, 330 W
    Heating cords, 330 W
    2 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.079,46 kr
    1.079,46 kr
    1 * 1 Items
       1.079,46 kr
  • ISOP920078-000
    Heating cords, 490 W
    Heating cords, 490 W
    3 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.300,28 kr
    1.300,28 kr
    1 * 1 Items
       1.300,28 kr
  • ISOP927312-000
    Heating cords, 710 W
    Heating cords, 710 W
    5 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.585,25 kr
    1.585,25 kr
    1 * 1 Items
       1.585,25 kr