Rod for centering
15 mm, 300 mm, Rustfrit stål 18/10
Katalog # BOCH17031
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikationer
- Ø:15 mm
- Længde:300 mm
- Materiale:Rustfrit stål 18/10