Orders LinkContactUsLinkComponent
Rod for centering
Rod for centering
15 mm, 300 mm, Rustfrit stål 18/10
Katalog # BOCH17031
Leverandør:   BOCHEM
Rod for centering
Katalog # BOCH17031
Leverandør:  BOCHEM
Rod for centering
Rod for centering
15 mm, 300 mm, Rustfrit stål 18/10
Price
749,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikationer
  • Ø:
    15 mm
  • Længde:
    300 mm
  • Materiale:
    Rustfrit stål 18/10