Orders LinkContactUsLinkComponent
LiChrospher®, HPLC Columns
LiChrospher®, HPLC Columns
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Avantor
LiChrospher®, HPLC Columns
Leverandør:  Avantor
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
LiChrospher®, HPLC Columns
20 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
LiChrospher® is a silica available in both endcapped and non-endcapped C8 and C18 phases.
  • Spherical porous silica
  • Base deactivated LiChrospher® RP-select B
  • High efficiency packed columns
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • LISP60-5-250P
  • LISP60-5-10CP3
  • LISPOH-5-250P
  • LISP60-5-125AF
  • LISP60-5-150A
  • LISP60-5-250A
  • HICHLISP100-5100AF
  • HICHLISP100-5100AM
  • HICHLISP100-5100AS
  • LISP100-5-150A
  • LISP100-5-250A
  • LISPOH510C5SK
  • LISPOH-5-10CE5
  • LISPOH-5-250A
  • LISPOH-5-150AM
  • LISPOH-5-250AM
  • LISPOH-5-100AF
  • LISPOH-5-125AF
  • LISPOH-5-250AF
  • LISPCN-5-250A
  • LISP100-5-10C5
  • LISPOH-5-10CM5
  • LISPOH-5-10C5
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifikationer
Product Family Options
LiChrospher® Si 60
Produktinformation
  • Fase
    Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Si 60
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISP60-5-250P
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Si 60
    Analytisk
    60 Å
    5 µm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.590,00 kr
    3.590,00 kr
    1 * 1 Items
       3.590,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISP60-5-10CP3
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Si 60
    Analytisk
    60 Å
    5 µm
    4,00 mm
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISP60-5-125AF
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Si 60
    Analytisk
    60 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.590,00 kr
    6.590,00 kr
    1 * 1 Items
       6.590,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISP60-5-150A
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Si 60
    Analytisk
    60 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISP60-5-250A
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
LiChrospher® 100Diol
Produktinformation
  • Fase
    Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 100Diol
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISPOH-5-250P
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • 100Diol
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISPOH510C5SK
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100Diol
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.190,00 kr
    2.190,00 kr
    1 * 5 Items
       2.190,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISPOH-5-10CE5
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100Diol
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.280,00 kr
    6.280,00 kr
    1 * 1 Items
       6.280,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISPOH-5-250A
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100Diol
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.130,00 kr
    7.130,00 kr
    1 * 1 Items
       7.130,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISPOH-5-150AM
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100Diol
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    2,10 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.330,00 kr
    7.330,00 kr
    1 * 1 Items
       7.330,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISPOH-5-250AM
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100Diol
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    4,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISPOH-5-100AF
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100Diol
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    4,00 mm
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.290,00 kr
    7.290,00 kr
    1 * 1 Items
       7.290,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISPOH-5-125AF
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100Diol
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    4,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.930,00 kr
    6.930,00 kr
    1 * 1 Items
       6.930,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISPOH-5-250AF
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
LiChrospher® Si 100
Produktinformation
  • Fase
    Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Si 100
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    4,00 mm
    100 mm
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HICHLISP100-5100AF
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Si 100
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HICHLISP100-5100AM
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Si 100
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    3,20 mm
    100 mm
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HICHLISP100-5100AS
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Si 100
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISP100-5-150A
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Si 100
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.290,00 kr
    7.290,00 kr
    1 * 1 Items
       7.290,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISP100-5-250A
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
LiChrospher® 100CN
Produktinformation
  • Fase
    Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 100CN
    Analytisk
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.410,00 kr
    5.410,00 kr
    1 * 1 Items
       5.410,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISPCN-5-250A
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
Guard cartridges
Produktinformation
  • Fase
    Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Si 100
    Beskyttelsespatron
    100 Å
    5 µm
    3,20 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.200,00 kr
    2.200,00 kr
    1 * 5 Items
       2.200,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISP100-5-10C5
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100Diol
    Beskyttelsespatron
    100 Å
    5 µm
    2,10 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 5 Items
       2.000,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISPOH-5-10CM5
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100Diol
    Beskyttelsespatron
    100 Å
    5 µm
    3,20 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LISPOH-5-10C5
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning