Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubes and systems for active sampling
Tubes and systems for active sampling
Leverandør:   Dräger
Tubes and systems for active sampling
Leverandør:  Dräger
Certifikater
Tubes and systems for active sampling
Tubes and systems for active sampling
16 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Sampling activated tubes for direct measurement indication even with complex compounds and mixtures of substances in air investigations and gas analyses.
  • High precision guaranteed
  • Very reliable in use
  • Improved colour depth and contrast using an optimised production method
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Tilgængelighed
    Price
  • DRAE6400741
    Activated charcoal tubes
    Activated charcoal tubes
    NIOSH
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 50 Items
       2.550,00 kr
  • 151-3146
    Activated charcoal tubes
    Activated charcoal tubes
    BIA
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 661,00 kr
    661,00 kr
    1 * 10 Items
       661,00 kr
  • DRAE6400743
    Activated charcoal tubes
    Activated charcoal tubes
    BIA
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.720,00 kr
    2.720,00 kr
    1 * 50 Items
       2.720,00 kr
  • DRAE6400744
    Activated charcoal tube
    Activated charcoal tube
    BIA
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 9.290,00 kr
    9.290,00 kr
    1 * 200 Items
       9.290,00 kr
  • DRAE6728831
    Activated charcoal tubes
    Activated charcoal tubes
    G
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 661,00 kr
    661,00 kr
    1 * 10 Items
       661,00 kr
  • DRAE6400745
    Activated charcoal tubes
    Activated charcoal tubes
    G
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.720,00 kr
    2.720,00 kr
    1 * 50 Items
       2.720,00 kr
  • DRAE6400746
    Activated charcoal tubes
    Activated charcoal tubes
    G
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 9.290,00 kr
    9.290,00 kr
    1 * 200 Items
       9.290,00 kr
  • DRAE8101821
    Activated charcoal tubes
    Activated charcoal tubes
    B/G
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 661,00 kr
    661,00 kr
    1 * 10 Items
       661,00 kr
  • DRAE6728891
    Diffusion samplers
    Diffusion samplers
    ORSA 5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.400,00 kr
    1.400,00 kr
    1 * 5 Items
       1.400,00 kr
  • DRAE6728919
    Diffusion samplers
    Diffusion samplers
    ORSA 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 5.140,00 kr
    5.140,00 kr
    1 * 25 Items
       5.140,00 kr
  • DRAE6400131
    Isocyanate sampling set and analyse
    Isocyanate sampling set and analyse
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.070,00 kr
    3.070,00 kr
    1 * 1 Items
       3.070,00 kr
  • DRAE6400271
    Aldehyde sampling set and analyse
    Aldehyde sampling set and analyse
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 3.070,00 kr
    3.070,00 kr
    1 * 1 Each
       3.070,00 kr
  • DRAE8101271
    Sampling tubes amines
    Sampling tubes amines
    TEA
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 10 Items
       1.170,00 kr
  • 151-3145
    Silica gel tubes
    Silica gel tubes
    BIA
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 641,00 kr
    641,00 kr
    1 * 10 Items
       641,00 kr
  • DRAE6728851
    Silica gel tubes
    Silica gel tubes
    G
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 641,00 kr
    641,00 kr
    1 * 10 Items
       641,00 kr
  • DRAE8101861
    Silica gel tubes
    Silica gel tubes
    B/G
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 641,00 kr
    641,00 kr
    1 * 10 Items
       641,00 kr