Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, Stabilwax®
Leverandør:   Restek
Capillary columns, Stabilwax®
Leverandør:  Restek
Certifikater
Capillary columns, Stabilwax®
Capillary columns, Stabilwax®
75 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
General purpose columns for FAMEs, flavor compounds, essential oils, solvents, xylene isomers and US EPA Method 603 (acrolein/acrylonitrile).
Polar phase; Crossbond® Carbowax® polyethylene glycol
Temperature range: 40 to 250 °C
Equivalent to USP G14, G15, G16, G20, and G39 phases.
Product Family Options
Columns only
Produktinformation
  • Kolonne form
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • REST10658-129
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.250,00 kr
    12.250,00 kr
    1 * 1 Items
       12.250,00 kr
  • REST42601
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,10 µm
    0,10 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.970,00 kr
    4.970,00 kr
    1 * 1 Items
       4.970,00 kr
  • REST43830
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,15 µm
    0,15 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.780,00 kr
    3.780,00 kr
    1 * 1 Items
       3.780,00 kr
  • REST43831
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,15 µm
    0,15 mm
    20 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.790,00 kr
    5.790,00 kr
    1 * 1 Items
       5.790,00 kr
  • REST40602
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,18 µm
    0,18 mm
    20 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.820,00 kr
    4.820,00 kr
    1 * 1 Items
       4.820,00 kr
  • 568-2127
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,10 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.850,00 kr
    3.850,00 kr
    1 * 1 Items
       3.850,00 kr
  • 568-2136
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,25 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.710,00 kr
    3.710,00 kr
    1 * 1 Items
       3.710,00 kr
  • 568-2145
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.710,00 kr
    3.710,00 kr
    1 * 1 Items
       3.710,00 kr
  • 568-2130
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,10 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.790,00 kr
    5.790,00 kr
    1 * 1 Items
       5.790,00 kr
  • 568-2139
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.790,00 kr
    5.790,00 kr
    1 * 1 Items
       5.790,00 kr
  • 568-2148
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • REST10635-104
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,25 mm
    5 m
    Discontinued
  • REST10641-105
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,25 mm
    50 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.430,00 kr
    15.430,00 kr
    1 * 1 Items
       15.430,00 kr
  • 568-2133
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,10 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.110,00 kr
    10.110,00 kr
    1 * 1 Items
       10.110,00 kr
  • 568-2142
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,25 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.110,00 kr
    10.110,00 kr
    1 * 1 Items
       10.110,00 kr
  • 568-2151
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.110,00 kr
    10.110,00 kr
    1 * 1 Items
       10.110,00 kr
  • REST10626-105
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,25 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.430,00 kr
    15.430,00 kr
    1 * 1 Items
       15.430,00 kr
  • 568-2158
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    1,00 µm
    0,32 mm
    1 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.820,00 kr
    10.820,00 kr
    1 * 1 Items
       10.820,00 kr
  • REST10654-101
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    1,00 µm
    0,32 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST10639-122
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,32 mm
    10 m; 15 m
    Discontinued
  • REST10654-102
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    1,00 µm
    0,32 mm
    10 m; 20 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.760,00 kr
    9.760,00 kr
    1 * 1 Items
       9.760,00 kr
  • 568-2128
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,10 µm
    0,32 mm
    15 m
    Discontinued
  • 568-2137
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,25 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.900,00 kr
    3.900,00 kr
    1 * 1 Items
       3.900,00 kr
  • 568-2146
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.900,00 kr
    3.900,00 kr
    1 * 1 Items
       3.900,00 kr
  • 568-2154
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    1,00 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.900,00 kr
    3.900,00 kr
    1 * 1 Items
       3.900,00 kr
  • REST10651-107
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    1,00 µm
    0,32 mm
    15 m
    Discontinued
  • 568-2131
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,10 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.290,00 kr
    6.290,00 kr
    1 * 1 Items
       6.290,00 kr
  • 568-2140
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.150,00 kr
    6.150,00 kr
    1 * 1 Items
       6.150,00 kr
  • 568-2149
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.150,00 kr
    6.150,00 kr
    1 * 1 Items
       6.150,00 kr
  • 568-2156
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    1,00 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.150,00 kr
    6.150,00 kr
    1 * 1 Items
       6.150,00 kr
  • REST10639-600
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items
  • REST10654-600
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    1,00 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items
  • REST10636-104
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,32 mm
    5 m
    Discontinued
  • REST10642-105
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,32 mm
    50 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.430,00 kr
    16.430,00 kr
    1 * 1 Items
       16.430,00 kr
  • REST10657-105
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    1,00 µm
    0,32 mm
    50 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.430,00 kr
    16.430,00 kr
    1 * 1 Items
       16.430,00 kr
  • 568-2134
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,10 µm
    0,32 mm
    60 m
    Discontinued
  • 568-2143
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,25 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.970,00 kr
    10.970,00 kr
    1 * 1 Items
       10.970,00 kr
  • 568-2152
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.820,00 kr
    10.820,00 kr
    1 * 1 Items
       10.820,00 kr
  • REST10627-105
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,25 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.650,00 kr
    16.650,00 kr
    1 * 1 Items
       16.650,00 kr
  • REST10627-109
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,25 µm
    0,32 mm
    60 m
    Discontinued
  • REST10639-101
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Kapillær
    0,50 µm
    0,33 mm
    10 m
    Discontinued
  • REST10655-101
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST10667-107
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    2,00 µm
    0,53 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.140,00 kr
    7.140,00 kr
    1 * 1 Items
       7.140,00 kr
  • REST10655-102
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    10 m; 20 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.890,00 kr
    10.890,00 kr
    1 * 1 Items
       10.890,00 kr
  • REST10658-120
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    10 m; 20 m; 30 m
    Discontinued
  • 568-2129
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    0,10 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • 568-2138
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    0,25 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.160,00 kr
    4.160,00 kr
    1 * 1 Items
       4.160,00 kr
  • 568-2147
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    0,50 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.160,00 kr
    4.160,00 kr
    1 * 1 Items
       4.160,00 kr
  • 568-2155
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.160,00 kr
    4.160,00 kr
    1 * 1 Items
       4.160,00 kr
  • 568-2160
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,50 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.320,00 kr
    4.320,00 kr
    1 * 1 Items
       4.320,00 kr
  • 568-2161
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    2,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.320,00 kr
    4.320,00 kr
    1 * 1 Items
       4.320,00 kr
  • REST10652-104
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Discontinued
  • REST10652-107
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.920,00 kr
    6.920,00 kr
    1 * 1 Items
       6.920,00 kr
  • REST10666-129
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,50 µm
    0,53 mm
    15 m
    Discontinued
  • REST10655-106
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    25 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • 568-2132
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    0,10 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.940,00 kr
    6.940,00 kr
    1 * 1 Items
       6.940,00 kr
  • 568-2141
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    0,25 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.940,00 kr
    6.940,00 kr
    1 * 1 Items
       6.940,00 kr
  • 568-2150
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    0,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.940,00 kr
    6.940,00 kr
    1 * 1 Items
       6.940,00 kr
  • 568-2157
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.940,00 kr
    6.940,00 kr
    1 * 1 Items
       6.940,00 kr
  • 568-2162
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.940,00 kr
    6.940,00 kr
    1 * 1 Items
       6.940,00 kr
  • 568-2163
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    2,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.940,00 kr
    6.940,00 kr
    1 * 1 Items
       6.940,00 kr
  • REST10640-129
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    0,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.430,00 kr
    11.430,00 kr
    1 * 1 Items
       11.430,00 kr
  • REST10655-289
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.080,00 kr
    11.080,00 kr
    1 * 1 Items
       11.080,00 kr
  • REST10655-600
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items
  • REST10670-129
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    2,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Discontinued
  • REST10670-600
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    2,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items
  • REST10655-144
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    5 m; 25 m
    Discontinued
  • REST10643-105
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    0,50 µm
    0,53 mm
    50 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.970,00 kr
    16.970,00 kr
    1 * 1 Items
       16.970,00 kr
  • REST10658-105
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    50 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.970,00 kr
    16.970,00 kr
    1 * 1 Items
       16.970,00 kr
  • 568-2135
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    0,10 µm
    0,53 mm
    60 m
    Discontinued
  • 568-2144
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    0,25 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.190,00 kr
    11.190,00 kr
    1 * 1 Items
       11.190,00 kr
  • 568-2153
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    0,50 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.190,00 kr
    11.190,00 kr
    1 * 1 Items
       11.190,00 kr
  • 568-2159
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.190,00 kr
    11.190,00 kr
    1 * 1 Items
       11.190,00 kr
  • 568-2164
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,50 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.190,00 kr
    11.190,00 kr
    1 * 1 Items
       11.190,00 kr
  • REST10672-129
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    1,50 µm
    0,53 mm
    60 m
    Discontinued
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
With cage
Produktinformation
  • Kolonne form
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • REST10623-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Kapillær
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.580,00 kr
    8.580,00 kr
    1 * 1 Items
       8.580,00 kr
  • REST10638-042
    Stabilwax cap column with 127 mm nordion cage
    Stabilwax cap column with 127 mm nordion cage
    Kapillær
    0,50 µm
    0,25 mm
    30 m
    Discontinued
  • REST10611-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Kapillær
    0,10 µm
    0,25 mm
    60 m
    Discontinued
  • REST10626-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Kapillær
    0,25 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.760,00 kr
    14.760,00 kr
    1 * 1 Items
       14.760,00 kr
  • REST10651-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Kapillær
    1,00 µm
    0,32 mm
    15 m
    Discontinued
  • REST10624-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Kapillær
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.090,00 kr
    9.090,00 kr
    1 * 1 Items
       9.090,00 kr
  • REST10639-282
    Stabilwax cap column with 127 mm star cage, no guarantee for breakage
    Stabilwax cap column with 127 mm star cage, no guarantee for breakage
    Kapillær
    0,50 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST10639-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Kapillær
    0,50 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.090,00 kr
    9.090,00 kr
    1 * 1 Items
       9.090,00 kr
  • REST10654-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Kapillær
    1,00 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.090,00 kr
    9.090,00 kr
    1 * 1 Items
       9.090,00 kr
  • REST10657-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Kapillær
    1,00 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.770,00 kr
    15.770,00 kr
    1 * 1 Items
       15.770,00 kr
  • REST10652-280
    Stabilwax cap column with 101,6 mm star cage, no guarantee for breakage
    Stabilwax cap column with 101,6 mm star cage, no guarantee for breakage
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Discontinued
  • REST10655-1266850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.490,00 kr
    11.490,00 kr
    1 * 1 Items
       11.490,00 kr
  • REST10655-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.220,00 kr
    10.220,00 kr
    1 * 1 Items
       10.220,00 kr
  • REST10669-042
    Stabilwax cap column with 127 mm Nordion cage
    Stabilwax cap column with 127 mm Nordion cage
    Mikroboring
    1,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.200,00 kr
    11.200,00 kr
    1 * 1 Items
       11.200,00 kr
  • REST10669-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Mikroboring
    1,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.220,00 kr
    10.220,00 kr
    1 * 1 Items
       10.220,00 kr
  • REST10670-1296850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Mikroboring
    2,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Discontinued
  • REST10670-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Mikroboring
    2,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.220,00 kr
    10.220,00 kr
    1 * 1 Items
       10.220,00 kr
  • REST10658-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Mikroboring
    1,00 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.300,00 kr
    16.300,00 kr
    1 * 1 Items
       16.300,00 kr
  • REST10672-6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Stabilwax cap column with 127 mm cage for HP6850
    Mikroboring
    1,50 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.300,00 kr
    16.300,00 kr
    1 * 1 Items
       16.300,00 kr
Without cage
Produktinformation
  • Kolonne form
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • REST10651-051
    Stabilwax cap column without cage, no guarantee for breakage
    Stabilwax cap column without cage, no guarantee for breakage
    Kapillær
    1,00 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST10625-051
    Stabilwax cap column
    Stabilwax cap column
    Mikroboring
    0,25 µm
    0,53 mm
    30 m
    Discontinued