Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, Rtx®-624
Leverandør:   Restek
Capillary columns, Rtx®-624
Leverandør:  Restek
Certifikater
Capillary columns, Rtx®-624
Capillary columns, Rtx®-624
22 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Application-specific columns for volatile organic pollutants. Recommended in U.S. EPA methods for volatile organic pollutants.
Low to midpolarity phase; Crossbond® 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
Temperature range: –20 to 240 °C
Suitable replacement for: DB-1301, DB-624, VF-1301 ms, VF-624 ms, CP-1301, ZB-624. Equivalent to USP G43 phase.
Product Family Options
Column only
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 568-2451
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,00 µm
    0,18 mm
    20 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.010,00 kr
    5.010,00 kr
    1 * 1 Items
       5.010,00 kr
  • 568-2452
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,00 µm
    0,18 mm
    40 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.940,00 kr
    8.940,00 kr
    1 * 1 Items
       8.940,00 kr
  • 568-2165
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,40 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 568-2166
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,40 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.980,00 kr
    9.980,00 kr
    1 * 1 Items
       9.980,00 kr
  • REST10970-101
    Rtx-624 cap column, break into 3×10 m columns
    Rtx-624 cap column, break into 3×10 m columns
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,80 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.560,00 kr
    10.560,00 kr
    1 * 1 Items
       10.560,00 kr
  • REST10970-600
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,80 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items
  • 568-2167
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,80 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.580,00 kr
    6.580,00 kr
    1 * 1 Items
       6.580,00 kr
  • 568-2169
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,80 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.720,00 kr
    10.720,00 kr
    1 * 1 Items
       10.720,00 kr
  • 568-2173
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    2,55 µm
    0,45 mm
    75 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST10971-600
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items
  • 568-2168
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.940,00 kr
    6.940,00 kr
    1 * 1 Items
       6.940,00 kr
  • 568-2170
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    3,00 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.270,00 kr
    11.270,00 kr
    1 * 1 Items
       11.270,00 kr
  • 568-2171
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    3,00 µm
    0,53 mm
    75 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.340,00 kr
    13.340,00 kr
    1 * 1 Items
       13.340,00 kr
  • 568-2172
    Rtx-624 cap column
    Rtx-624 cap column
    Kapillær
    Rtx®-624
    3,00 µm
    0,53 mm
    105 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.480,00 kr
    14.480,00 kr
    1 * 1 Items
       14.480,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
With cage
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • REST40924-6850
    Rtx-624 cap column with 127 mm cage for HP 6850
    Rtx-624 cap column with 127 mm cage for HP 6850
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,00 µm
    0,18 mm
    20 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.230,00 kr
    5.230,00 kr
    1 * 1 Items
       5.230,00 kr
  • REST10968-6850
    Rtx-624 cap column with 127 mm cage for HP 6850
    Rtx-624 cap column with 127 mm cage for HP 6850
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,40 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.100,00 kr
    9.100,00 kr
    1 * 1 Items
       9.100,00 kr
  • REST10970-6850
    Rtx-624 cap column with 127 mm cage for HP 6850
    Rtx-624 cap column with 127 mm cage for HP 6850
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,80 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.790,00 kr
    6.790,00 kr
    1 * 1 Items
       6.790,00 kr
  • REST10972-6850
    Rtx-624 cap column with 127 mm cage for HP 6850
    Rtx-624 cap column with 127 mm cage for HP 6850
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,80 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.620,00 kr
    15.620,00 kr
    1 * 1 Items
       15.620,00 kr
  • REST10972-042
    Rtx-624 cap column with Nordion cage
    Rtx-624 cap column with Nordion cage
    Kapillær
    Rtx®-624
    1,80 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.580,00 kr
    16.580,00 kr
    1 * 1 Items
       16.580,00 kr
  • REST10971-6850
    Rtx-624 cap column with 127 mm cage for HP 6850
    Rtx-624 cap column with 127 mm cage for HP 6850
    Kapillær
    Rtx®-624
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.210,00 kr
    10.210,00 kr
    1 * 1 Items
       10.210,00 kr
  • REST10973-6850
    Rtx-624 cap column with 127 mm cage for HP 6850
    Rtx-624 cap column with 127 mm cage for HP 6850
    Kapillær
    Rtx®-624
    3,00 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.410,00 kr
    16.410,00 kr
    1 * 1 Items
       16.410,00 kr
  • REST10971-1266850
    Rtx-624 cap column with 5 m Integra - guard column with 5" HP 6850 cage
    Rtx-624 cap column with 5 m Integra - guard column with 5" HP 6850 cage
    Kapillær
    Rtx®-624
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.470,00 kr
    11.470,00 kr
    1 * 1 Items
       11.470,00 kr