Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, Rtx®-1301
Leverandør:   Restek
Capillary columns, Rtx®-1301
Leverandør:  Restek
Certifikater
Capillary columns, Rtx®-1301
43 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
General purpose columns for residual solvents, alcohols, oxygenates and volatile organic compounds.
Low to midpolarity phase; Crossbond® 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
Temperature range: –20 to 280 °C
Suitable replacement for: DB-1301, DB-624, VF-1301ms, VF-624ms, CP-1301, ZB-624. Equivalent to USP G43 phase.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,40 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.630,00 kr
    9.630,00 kr
    1 * 1 Items
       9.630,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,25 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.380,00 kr
    3.380,00 kr
    1 * 1 Items
       3.380,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,25 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.770,00 kr
    3.770,00 kr
    1 * 1 Items
       3.770,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,25 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.530,00 kr
    5.530,00 kr
    1 * 1 Items
       5.530,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.890,00 kr
    5.890,00 kr
    1 * 1 Items
       5.890,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,25 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,25 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.630,00 kr
    9.630,00 kr
    1 * 1 Items
       9.630,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,25 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,25 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,50 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,50 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,50 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,50 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.530,00 kr
    5.530,00 kr
    1 * 1 Items
       5.530,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,50 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.890,00 kr
    5.890,00 kr
    1 * 1 Items
       5.890,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.600,00 kr
    6.600,00 kr
    1 * 1 Items
       6.600,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,50 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,50 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,50 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,00 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,00 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.840,00 kr
    3.840,00 kr
    1 * 1 Items
       3.840,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,00 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.530,00 kr
    5.530,00 kr
    1 * 1 Items
       5.530,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,00 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.890,00 kr
    5.890,00 kr
    1 * 1 Items
       5.890,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.600,00 kr
    6.600,00 kr
    1 * 1 Items
       6.600,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,00 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.630,00 kr
    9.630,00 kr
    1 * 1 Items
       9.630,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,00 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.440,00 kr
    10.440,00 kr
    1 * 1 Items
       10.440,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,00 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,50 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.390,00 kr
    5.390,00 kr
    1 * 1 Items
       5.390,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,50 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,50 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.890,00 kr
    5.890,00 kr
    1 * 1 Items
       5.890,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.600,00 kr
    6.600,00 kr
    1 * 1 Items
       6.600,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,50 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.440,00 kr
    10.440,00 kr
    1 * 1 Items
       10.440,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,50 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    3,00 µm
    0,53 mm
    75 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.590,00 kr
    12.590,00 kr
    1 * 1 Items
       12.590,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    3,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.600,00 kr
    6.600,00 kr
    1 * 1 Items
       6.600,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    3,00 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.760,00 kr
    10.760,00 kr
    1 * 1 Items
       10.760,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    3,00 µm
    0,53 mm
    105 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.690,00 kr
    16.690,00 kr
    1 * 1 Items
       16.690,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,80 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.440,00 kr
    10.440,00 kr
    1 * 1 Items
       10.440,00 kr
  • Kapillær
    Rtx®-1301
    1,80 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.890,00 kr
    5.890,00 kr
    1 * 1 Items
       5.890,00 kr