Orders LinkContactUsLinkComponent
5,8-Dibromisoquinolin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # ACTIAS1278G1
Marketsource
Leverandør:   ACTIVATE SCIENTIFIC
5,8-Dibromisoquinolin
Katalog # ACTIAS1278G1
Leverandør:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS nummer:  81045-39-8
5,8-Dibromisoquinolin
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  81045-39-8
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:81045-39-8
  • Formel:C₉H₅Br₂N
  • MDL nummer:MFCD03109888
  • Molecular Weight:286.95 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer