Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Loopster basic and digital
Accessories for Loopster basic and digital
Leverandør:   IKA
Accessories for Loopster basic and digital
Leverandør:  IKA
Certifikater
Accessories for Loopster basic and digital
Accessories for Loopster basic and digital
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 444-0850
    Tube attachment for 48×1.5 ml tubes with Ø10 mm
    Tube attachment for 48×1.5 ml tubes with Ø10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.060,00 kr
    2.060,00 kr
    1 * 1 Items
       2.060,00 kr
  • 444-0851
    Tube attachment for 24×5 ml tubes with Ø12 mm
    Tube attachment for 24×5 ml tubes with Ø12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.470,00 kr
    1.470,00 kr
    1 * 1 Items
       1.470,00 kr
  • 444-0852
    Tube attachment for 20×15 ml tubes with Ø16 mm
    Tube attachment for 20×15 ml tubes with Ø16 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.470,00 kr
    1.470,00 kr
    1 * 1 Items
       1.470,00 kr
  • 444-0853
    Tube attachment for 12×30 ml tubes with Ø25 mm
    Tube attachment for 12×30 ml tubes with Ø25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.470,00 kr
    1.470,00 kr
    1 * 1 Items
       1.470,00 kr
  • 444-0854
    Tube attachment for 12×50 ml tubes with Ø28 mm
    Tube attachment for 12×50 ml tubes with Ø28 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.470,00 kr
    1.470,00 kr
    1 * 1 Items
       1.470,00 kr
  • 444-0855
    Universal disc, spare clips (available separately) can be arranged as required on the disc
    Universal disc, spare clips (available separately) can be arranged as required on the disc
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 1 Items
       1.270,00 kr
  • 444-0856
    Spare clips with Ø10 mm for use with Universal disc
    Spare clips with Ø10 mm for use with Universal disc
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 384,00 kr
    384,00 kr
    1 * 12 Items
       384,00 kr
  • 444-0857
    Spare clips with Ø12 mm for use with Universal disc
    Spare clips with Ø12 mm for use with Universal disc
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 384,00 kr
    384,00 kr
    1 * 12 Items
       384,00 kr
  • 444-0951
    Spare clips with Ø16 mm for use with Universal disc
    Spare clips with Ø16 mm for use with Universal disc
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 384,00 kr
    384,00 kr
    1 * 12 Items
       384,00 kr
  • 444-0952
    Spare clips with Ø25 mm for use with Universal disc
    Spare clips with Ø25 mm for use with Universal disc
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 384,00 kr
    384,00 kr
    1 * 12 Items
       384,00 kr
  • 444-0953
    Spare clips with Ø28 mm for use with Universal disc
    Spare clips with Ø28 mm for use with Universal disc
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 384,00 kr
    384,00 kr
    1 * 12 Items
       384,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Spare clips with Ø25 mm for use with Universal disc
    Spare clips with Ø25 mm for use with Universal disc
    444-0952
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 384,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Spare clips with Ø12 mm for use with Universal disc
    Spare clips with Ø12 mm for use with Universal disc
    444-0857
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 384,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Spare clips with Ø10 mm for use with Universal disc
    Spare clips with Ø10 mm for use with Universal disc
    444-0856
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 384,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Spare clips with Ø28 mm for use with Universal disc
    Spare clips with Ø28 mm for use with Universal disc
    444-0953
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 384,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Spare clips with Ø16 mm for use with Universal disc
    Spare clips with Ø16 mm for use with Universal disc
    444-0951
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 384,00 kr