Blouson, crafts
Leverandør: FRISTADS KANSAS
Om denne vare
Blouson for handcraft applications. Made of 100% cotton.
- Chest pocket
- Band around neck
- Cuffs with button
- Belts tie around waist
Weight: 220 g/m²
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Blouson for handcraft applications. Made of 100% cotton.
- Chest pocket
- Band around neck
- Cuffs with button
- Belts tie around waist
Weight: 220 g/m²
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- KWIN100629550XS
- KWIN100629550S
- KWIN100629550M
- KWIN100629550L
- KWIN100629550XL
- KWIN1006295502XL
- Model:
- Crafts
- Crafts
- Crafts
- Crafts
- Crafts
- Crafts
- Outfit applikationer:
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Køn:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Lukkestørrelse:
- Med knapper
- Med knapper
- Med knapper
- Med knapper
- Med knapper
- Med knapper
- Stof:
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- Vægt:
- 220 g/m²
- 220 g/m²
- 220 g/m²
- 220 g/m²
- 220 g/m²
- 220 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- FarveTøj størrelseTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100629550XSModelCraftsOutfit applikationerIndustrialKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed knapperStof100% cottonVægt220 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100629550SModelCraftsOutfit applikationerIndustrialKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed knapperStof100% cottonVægt220 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100629550MModelCraftsOutfit applikationerIndustrialKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed knapperStof100% cottonVægt220 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100629550LModelCraftsOutfit applikationerIndustrialKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed knapperStof100% cottonVægt220 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100629550XLModelCraftsOutfit applikationerIndustrialKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed knapperStof100% cottonVægt220 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1006295502XLModelCraftsOutfit applikationerIndustrialKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed knapperStof100% cottonVægt220 g/m²