Fleece jacket, Match Basic
Leverandør: FRISTADS KANSAS
Om denne vare
Anti-Pilling-fleece jacket made of 100% polyester.
- Zip to top of collar
- Two chest pockets with zip, two front pockets with zip
- Elasticated cuffs, adjustable drawstring at hem
Weight: 300 g/m²
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Anti-Pilling-fleece jacket made of 100% polyester.
- Zip to top of collar
- Two chest pockets with zip, two front pockets with zip
- Elasticated cuffs, adjustable drawstring at hem
Weight: 300 g/m²
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- KWIN100816930XS
- KWIN100816930S
- KWIN100816930M
- KWIN1008169302XL
- KWIN1008169303XL
- KWIN100816940XS
- KWIN100816940S
- KWIN100816940M
- KWIN100816940L
- KWIN1008169402XL
- KWIN1008169403XL
- KWIN1008169404XL
- Model:
- Basic
- Basic
- Basic
- Basic
- Basic
- Basic
- Basic
- Basic
- Basic
- Basic
- Basic
- Basic
- Outfit applikationer:
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- Risk area:
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Køn:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Lukkestørrelse:
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Stof:
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- Vægt:
- 300 g/m²
- 300 g/m²
- 300 g/m²
- 300 g/m²
- 300 g/m²
- 300 g/m²
- 300 g/m²
- 300 g/m²
- 300 g/m²
- 300 g/m²
- 300 g/m²
- 300 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- FarveTøj størrelseTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100816930XSModelBasicOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt300 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100816930SModelBasicOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt300 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100816930MModelBasicOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt300 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1008169302XLModelBasicOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt300 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1008169303XLModelBasicOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt300 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100816940XSModelBasicOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt300 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100816940SModelBasicOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt300 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100816940MModelBasicOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt300 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100816940LModelBasicOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt300 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1008169402XLModelBasicOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt300 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1008169403XLModelBasicOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt300 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1008169404XLModelBasicOutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt300 g/m²