Orders LinkContactUsLinkComponent
Fleece jacket, Match Basic
Fleece jacket, Match Basic
Leverandør:   FRISTADS KANSAS
Fleece jacket, Match Basic
Leverandør:  FRISTADS KANSAS
Certifikater
Fleece jacket, Match Basic
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Anti-Pilling-fleece jacket made of 100% polyester.
  • Zip to top of collar
  • Two chest pockets with zip, two front pockets with zip
  • Elasticated cuffs, adjustable drawstring at hem
Weight: 300 g/m²
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • KWIN100816930XS
  • KWIN100816930S
  • KWIN100816930M
  • KWIN1008169302XL
  • KWIN1008169303XL
  • KWIN100816940XS
  • KWIN100816940S
  • KWIN100816940M
  • KWIN100816940L
  • KWIN1008169402XL
  • KWIN1008169403XL
  • KWIN1008169404XL
  • Model:
  • Basic
  • Basic
  • Basic
  • Basic
  • Basic
  • Basic
  • Basic
  • Basic
  • Basic
  • Basic
  • Basic
  • Basic
  • Outfit applikationer:
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • Risk area:
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Køn:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Lukkestørrelse:
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Stof:
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • Vægt:
  • 300 g/m²
  • 300 g/m²
  • 300 g/m²
  • 300 g/m²
  • 300 g/m²
  • 300 g/m²
  • 300 g/m²
  • 300 g/m²
  • 300 g/m²
  • 300 g/m²
  • 300 g/m²
  • 300 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tøj størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • grå
    XS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100816930XS
    Model
    Basic
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester
    Vægt
    300 g/m²
  • grå
    S
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100816930S
    Model
    Basic
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester
    Vægt
    300 g/m²
  • grå
    M
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100816930M
    Model
    Basic
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester
    Vægt
    300 g/m²
  • grå
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1008169302XL
    Model
    Basic
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester
    Vægt
    300 g/m²
  • grå
    3XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1008169303XL
    Model
    Basic
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester
    Vægt
    300 g/m²
  • sort
    XS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100816940XS
    Model
    Basic
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester
    Vægt
    300 g/m²
  • sort
    S
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100816940S
    Model
    Basic
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester
    Vægt
    300 g/m²
  • sort
    M
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100816940M
    Model
    Basic
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester
    Vægt
    300 g/m²
  • sort
    L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100816940L
    Model
    Basic
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester
    Vægt
    300 g/m²
  • sort
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1008169402XL
    Model
    Basic
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester
    Vægt
    300 g/m²
  • sort
    3XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1008169403XL
    Model
    Basic
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester
    Vægt
    300 g/m²
  • sort
    4XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1008169404XL
    Model
    Basic
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester
    Vægt
    300 g/m²