Natriumthiosulfat 0.02256 mol/l (0.02256 N) in aqueous solution
Katalog # HACH2409101
Leverandør: Hach
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakn:1
- Seq:0001
- Environmentally Preferable:
Specifikationer
Om denne vare
Synonymer: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
:
:158.11 g/mol
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:231-867-5
CAS nummer:7772-98-7
Formel:Na₂S₂O₃
MDL nummer:MFCD00003499