Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromcresol grønt
100
Katalog # LOVI511760
Leverandør:   Lovibond
Bromcresol grønt
Katalog # LOVI511760
Leverandør:  Lovibond
CAS nummer:  76-60-8
Bromcresol grønt
Bromcresol grønt
100
CAS nummer:  76-60-8
Price
442,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS nummer:76-60-8
  • Formel:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
  • MDL nummer:MFCD00005874
  • Molecular Weight:698.02 g/mol
  • Merck Index:13,01370
  • Smeltende Pt:217…218 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-972-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    100