ContactUsLinkComponent
Organisk referensestandard, 1,4-Dioxan 1.000 µg/ml i methanol
  CAMBULM-7840-1.2
 :  
Organisk referensestandard, 1,4-Dioxan 1.000 µg/ml i methanol
  CAMBULM-7840-1.2
 :  
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1,2 mL
  • CAS-nr:
    123-91-1
  • Beskrivelse:
    1,4-Dioxan 1.000 µg/ml i methanol
  • Formel:
    C₄H₈O₂
  • Beskrivelse:
    1,4-Dioxane