Orders LinkContactUsLinkComponent
Barrier tips, ART™
Barrier tips, ART™
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Barrier tips, ART™
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Barrier tips, ART™
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Tidsbegrænset udsalg
Udvalgte varer nedenfor er i øjeblikket på udsalg
Product Details & Documents
These sterile barrier tips are designed to fit virtually any pipette and application. The self-sealing barrier provides 100% protection against aerosols and liquid contamination.
  • Free of RNase, DNase, DNA, ATP, Bioburden, Endotoxin, Pyrogen and PCR Inhibitors
  • Rack cover can easily be realigned from a traditional lift-off to a hinged rack for one-handed access to tips
  • Front latch closes and locks, ensuring safe and secure storage
  • Space-saving, stackable reload system is environmentally friendly, traceable and easy to use
Packaging: Tips are available in racks or in trays for rack reloading. Reload tips require an empty rack.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 732-1139
  • 732-2402
  • 732-1141
  • 732-1142
  • 732-2404
  • 732-1145
  • 732-2392
  • 732-2395
  • 732-2396
  • 732-1146
  • 732-2408
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Product Family Options
10 µl
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • ART™ 10
    10 µl
    +
    31,3 mm
    10 racks, 96 i hvert (hængslet rack)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 526,00 kr
    526,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       526,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-1139
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • ART™ 10
    10 µl
    +
    31,3 mm
    Reload tower, 10 trays, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 556,00 kr
    556,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       556,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2402
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • ART™ 10, Ultra-micro
    10 µl
    +
    45,7 mm
    10 racks, 96 i hvert (hængslet rack)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 524,00 kr
    524,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       524,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-1141
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
20 µl
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • ART™ 20
    20 µl
    +
    50,7 mm
    10 racks, 96 i hvert (hængslet rack)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 526,00 kr
    526,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       526,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-1142
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • ART™ 20
    20 µl
    +
    50,7 mm
    Rack, 10 trays, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 552,00 kr
    552,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       552,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2404
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
200 µl
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • ART™ 200
    200 µl
    +
    58,8 mm
    10 racks, 96 i hvert (hængslet rack)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 526,00 kr
    526,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       526,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-1145
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • ART™ 200
    200 µl
    +
    58,8 mm
    Reload tower, 10 trays, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 505,00 kr
    505,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       505,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2392
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
300 µl
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • ART™ 300
    300 µl
    +
    58,4 mm
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 523,00 kr
    523,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       523,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2395
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • ART™ 300
    300 µl
    +
    58,4 mm
    Reload tower, 10 trays, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 516,00 kr
    516,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       516,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2396
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
1000 µl
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • ART™ 1000
    1000 µl
    +
    88,9 mm
    8 racks, 96 i hvert (hængslet rack)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 768 Items
    1 * 768 Items - 533,00 kr
    533,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 768 Items
       533,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-1146
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • ART™ 1000
    1000 µl
    +
    88,9 mm
    Rack, 10 trays, 56 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 560 Items
    1 * 560 Items - 405,00 kr
    405,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 560 Items
       405,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2408
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tomt rack til refillpipettespidser, Large
    Tomt rack til refillpipettespidser, Large
    732-1169
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items - 134,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tomt rack til refillpipettespidser, Small
    Tomt rack til refillpipettespidser, Small
    732-1171
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 153,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tomt rack til refillpipettespidser, Medium
    Tomt rack til refillpipettespidser, Medium
    732-1170
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 273,00 kr