En ergonomisk korrekt arbejdspladsstol: indstilling af sædehældning, sædehøjde, ryglænshøjde og synkroniseringsmekanisme med vægtregulering. Synkroniseringsteknologi med vægtregulering: vipning af sæde og ryglæn justeres automatisk, så det passer til brugerens aktuelle arbejdsstilling. Der er et kontinuerligt variabelt vægtreguleringssystem, som sikrer at ryglænet følger med i forhold til hvor stort trykket er. Det er særlig nyttigt i situationer, hvor der ofte sker ændringer i arbejdsstillingen.
- 8 cm tyk bekvem polstring
- Indbygget lændestøtte
- Slidstærkt, men samtidigt blødt, behageligt og åndbart stofbetræk (fås i forskellige farver)
- Ryglæn og sæde kan justeres mht. højde og vinkel på rygstøtten
- Sokkel i poleret aluminium
Skinner: Skinnerne er fremstillet i slidbestandigt plast og har et stort overfladeareal, som giver en høj grad af stabilitet.
Rullehjul: De dobbelte rullehjul med belastningsregistrerende bremser skal passe til gulvet. Alle stole er forsynet med bløde rullehjul til hårde gulve som standard. Hårde rullehjul til bløde gulve fås også som ekstraudstyr.
Rullehjulsteknologi: Af sikkerhedshensyn må stole, hvor sædet er højere end 650 mm, ikke kunne bevæges, mens de er i brug. Med de innovative rullehjul, kan disse stole kun bevæges, når der sidder nogen på dem.
The Comfort models have a higher backrest than the Smart models.
EN 1335
- Catalog No:
- 132-0695
- 132-0689
- 132-0687
- 132-0691
- 132-0696
- 132-0688
- 132-0694
- 132-0697
- 132-0698
- 132-0690
- 132-0699
- 132-0701
- 132-0686
- 132-0693
- Environmentally Preferable:
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer, Lav fremstillingspåvirkning, Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Miljøcertificering:
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)