- Beskrivelse:Kontorstol, fremstillet af blåt stof
- Højde:470 - 620 mm
- Environmentally Preferable:Bæredygtige materialer,Lav fremstillingspåvirkning,Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Miljøcertificering:ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- Pakn:1
Alle stole og taburetter fås med 5 ben, som er fremstillet af meget stærke stålrør og er særdeles robuste og slidstærke. Det flade design forhindrer, at man snubler over dem.
- Ryglænets højde og hældning kan justeres
- Justering af sædehøjde med gaslift
- Aluminiumsfod med 5 be
Den perfekte kombination af komfort og ergonomi for at give optimal ydeevne. Stofpolstringen er af høj kvalitet, blød, åndbar og slidstærk. Anatomisk støbte puder med bækkenstøtte og indbygget lændestøtte.
Skinner: Skinnerne er fremstillet i slidbestandigt plast og har et stort overfladeareal, som giver en høj grad af stabilitet.
Rullehjul: De dobbelte rullehjul med belastningsregistrerende bremser skal passe til gulvet. Alle stole er forsynet med bløde rullehjul til hårde gulve som standard. Hårde rullehjul til bløde gulve fås også som ekstraudstyr.
Stop and Go-teknologi: Af sikkerhedshensyn må stole, hvor sædet er højere end 650 mm, ikke kunne bevæges, mens de er i brug. Med de innovative rullehjul, kan disse stole kun bevæges, når der sidder nogen på dem.