Orders LinkContactUsLinkComponent
Fleece jacket, Tarbes 7789
Fleece jacket, Tarbes 7789
Leverandør:   SIOEN
Fleece jacket, Tarbes 7789
Leverandør:  SIOEN
Certifikater
Fleece jacket, Tarbes 7789
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This soft and double-sided fleece jacket will keep users warm and well in winter. It has a high pilling resistance and can be zipped into several rain jackets with the Sioen ILS system.
  • Straight collar, zip closure
  • Two inset pockets with zip closure
  • Round inset sleeves
  • Elastic at end of sleeves
  • Elastic drawstring in hem
  • Stitched seams
Back length: 76 cm (L)
Weight: 285 g/m²
Certifications: EN 14058 (1XXXX)
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • SIOE7789/BS0/S
  • SIOE7789/BS0/M
  • SIOE7789/BS0/L
  • SIOE7789/BS0/1XL
  • SIOE7789/BS0/2XL
  • SIOE7789/BS0/3XL
  • Model:
  • 7789 Tarbes
  • 7789 Tarbes
  • 7789 Tarbes
  • 7789 Tarbes
  • 7789 Tarbes
  • 7789 Tarbes
  • Outfit applikationer:
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • Risk area:
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Køn:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Lukkestørrelse:
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Stof:
  • 100% polyester double sided fleece
  • 100% polyester double sided fleece
  • 100% polyester double sided fleece
  • 100% polyester double sided fleece
  • 100% polyester double sided fleece
  • 100% polyester double sided fleece
  • Vægt:
  • 285 g/m²
  • 285 g/m²
  • 285 g/m²
  • 285 g/m²
  • 285 g/m²
  • 285 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tøj størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • mørkeblå
    S
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 370,00 kr
    370,00 kr
    1 * 1 Items
       370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE7789/BS0/S
    Model
    7789 Tarbes
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester double sided fleece
    Vægt
    285 g/m²
  • mørkeblå
    M
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 370,00 kr
    370,00 kr
    1 * 1 Items
       370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE7789/BS0/M
    Model
    7789 Tarbes
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester double sided fleece
    Vægt
    285 g/m²
  • mørkeblå
    L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 370,00 kr
    370,00 kr
    1 * 1 Items
       370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE7789/BS0/L
    Model
    7789 Tarbes
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester double sided fleece
    Vægt
    285 g/m²
  • mørkeblå
    XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 370,00 kr
    370,00 kr
    1 * 1 Items
       370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE7789/BS0/1XL
    Model
    7789 Tarbes
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester double sided fleece
    Vægt
    285 g/m²
  • mørkeblå
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 370,00 kr
    370,00 kr
    1 * 1 Items
       370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE7789/BS0/2XL
    Model
    7789 Tarbes
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester double sided fleece
    Vægt
    285 g/m²
  • mørkeblå
    3XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 370,00 kr
    370,00 kr
    1 * 1 Items
       370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE7789/BS0/3XL
    Model
    7789 Tarbes
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    100% polyester double sided fleece
    Vægt
    285 g/m²